Learn More
Eppendorf™ Impresora térmica DPU-S445
Impresora de puntos de línea térmica con alta velocidad de impresión y una producción de letra clara
860.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Biofotómetro D30 y la línea de productos BioSpectrometer |
---|---|
Tipo | Impresora de puntos térmica |
Descripción | Velocidad de impresión máxima: 90 mm/s, puntos/línea: 832, resolución: 8 puntos/mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15723275
|
Eppendorf™
6135011000 |
Enchufe europeo |
860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Impresión automática de los resultados
- Conexión sencilla y directa a través de USB
- Compacto y ligero
- Orientación sencilla del papel
- Compatible con el biofotómetro D30 y la línea de productos BioSpectrometer
Especificaciones
Biofotómetro D30 y la línea de productos BioSpectrometer | |
Impresora de puntos térmica | |
Velocidad de impresión máxima: 90 mm/s, puntos/línea: 832, resolución: 8 puntos/mm |