Learn More
Abeba™ The Original 7201 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
Marca: Abeba™ 7201/36
Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco/negro
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
- talonera
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
Grasas animales, aceite y combustible |
Blanco | |
36 | |
7201 |