Learn More
Abeba™ Los zapatos originales 7090
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Tratamiento Sanitized™
Marca: Abeba™ 7090/36
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Piel suave, perforada
- Verde menta/Blanco
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
Grasas animales, aceite y combustible |
Verde menta, Blanco | |
36 | |
7090 |