Learn More
Liebherr™ Congelador modelo TGSDS 3702
Marca:  Liebherr™ TGSDS 3702
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12048311
  • 3310.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
Congelador de uso general
-10°C a -22°C
6
TGSDS 3702
47 cm
143 cm
492 mm
220 - 240 V 630 W
10,7 kWh/24 h.
366 L
-10°C a -22°C
36 Meses
62,2 cm
199 cm
60 cm
220/240 V
630 W
107 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions