Learn More
Invitrogen™ TGFBR2 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHTGFBR2X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
The Human Transforming Growth Factor beta Receptor 2(TGFβR2) ELISA quantitates Hu TGFβR2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TGFβR2. Principle of the method The Human TGFβR2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La mayoría de las células de mamíferos expresan tres abundantes receptores de alta afinidad, que pueden unirse y reticularse al TGF beta: los receptores tipo I (53 kDa), tipo II (65 kDa) y tipo III (100-280 kDa), basados en la masa molecular de los productos reticulados.Especificaciones
P37173 | |
15 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
7048 | |
<12% | |
Estándar, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada | |
5 × 96 pruebas | |
Apoptosis | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 2,05 pg/ml a 500 pg/ml | |
De 1,5 pg/ml a 500 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta TGF-beta R2 humana. Otras especies aún no determinadas. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AAT3,FAA3,LDS1B,LDS2,LDS2B,MFS2,RIIC,TAAD2,TGFR-2,TGFbeta-RII | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
AAT3, FAA3, LDS1B, LDS2, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, TGFR-2, TGFbeta-RII | |
1 h 20 min |