Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE Membrane Disc Filters
Strong, chemically resistant membranes for air monitoring and sampling in aggressive environments.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66142
Detalles adicionales : Peso : 1.05450kg
Descripción
- El bajo ruido de fondo químico permite determinaciones sensibles y sin interferencias
- Garantiza determinaciones gravimétricas precisas con baja masa
- Ideal para filtración de gases y/o disolventes orgánicos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,2 μm | |
No estéril | |
25 mm |