Learn More
Texwipe™ Toallitas Vertex™
Código de producto. 17228889
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tipo de producto:
Paño seco
Paños secos
Toallitas húmedas
Cantidad de embalaje:
100/bolsa
150/bolsa
50/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Cantidad de embalaje unitSize
17228889 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Paño seco 100/bolsa paquete de 1000
15515130 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Paños secos 150/bolsa paquete de 1500
16395395 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Paño seco 100/bolsa paquete de 1000
17989710 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Toallitas húmedas 50/bolsa paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17228889 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX59
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una máxima resistencia a la abrasión
  • Compuestas al 100 % de poliéster
  • Toallita seca
  • Diseño de punto doble
  • Tienen borde sellado por láser
  • No estériles
  • Disponibles en series de alta durabilidad, alta absorción y Microdenier.
  • La capacidad de absorbencia es de entre 350 y 450 ml/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Paño seco
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Tejido doble
Bordes Láser sellado de alta precisión
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en superficies con bordes afilados y para el control de derrames
Cantidad de embalaje 100/bolsa