Learn More
Texwipe™ Toallitas Vertex™
Descripción
- Compuestas al 100 % de poliéster
- Toallita seca
- Diseño de punto doble
- Tienen borde sellado por láser
- No estériles
- Disponibles en series de alta durabilidad, alta absorción y Microdenier.
- La capacidad de absorbencia es de entre 350 y 450 ml/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño seco |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Poliéster |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Estructura | Tejido doble |
| Bordes | Láser sellado de alta precisión |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Mostrar más |