Learn More
Texwipe™ Toallitas Vertex™
Código de producto. 15515130 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tipo de producto:
Paño seco
Paños secos
Toallitas húmedas
Cantidad de embalaje:
100/bolsa
150/bolsa
50/bolsa
missing translation for 'unitSize'
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 200
Codice prodotto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Cantidad de embalaje unitSize
15515130 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Paños secos 150/bolsa paquete de 1500
16395395 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Paño seco 100/bolsa paquete de 1000
17228889 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Paño seco 100/bolsa paquete de 1000
17989710 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Toallitas húmedas 50/bolsa paquete de 200
4 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15515130
missing translation for 'mfr': Texwipe™ TX29
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Para una máxima resistencia a la abrasión
  • Compuestas al 100 % de poliéster
  • Toallita seca
  • Diseño de punto doble
  • Tienen borde sellado por láser
  • No estériles
  • Disponibles en series de alta durabilidad, alta absorción y Microdenier.
  • La capacidad de absorbencia es de entre 350 y 450 ml/m2.
Specifica
Tipo de producto Paños secos
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Tejido doble
Bordes Láser sellado de alta precisión
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en superficies con bordes afilados y para el control de derrames
Cantidad de embalaje 150/bolsa
Esterilidad No estéril
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.