Descripción
- Los limpiadores gruesos de una capa proporcionan la absorbencia de los limpiadores de dos capas
- La construcción de punto estrecho ofrece una buena resistencia a la abrasión para aplicaciones de limpieza rigurosas
- Bajos niveles de partículas liberables, iones y residuos no volátiles
- Las toallitas TexTra 10 disponen de un borde sellado térmicamente para evitar la liberación de partículas y fibras.
- Toallitas estériles sometidas a radiación gamma a un nivel garantizado de esterilización de 10-6 y con doble embolsado en bolsas a prueba de disolventes
Información de órdenes
Apiladas en paquetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas TexTra™ 10 |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Peso base | 233 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Bordes | Sellado |
| Mostrar más |