Learn More
Texwipe™ Toallitas estériles para salas limpias TexTra™ y TexTra™ 10
Código de producto. 11525335 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11525335 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 100
17218889 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 500
15742406 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 100
15732406 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 100
17208889 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 500
5 options
Código de producto. 11525335
Marca: Texwipe™ TX3220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para salas limpias ISO clase 3 a 5
  • Los limpiadores gruesos de una capa proporcionan la absorbencia de los limpiadores de dos capas
  • La construcción de punto estrecho ofrece una buena resistencia a la abrasión para aplicaciones de limpieza rigurosas
  • Bajos niveles de partículas liberables, iones y residuos no volátiles
  • Las toallitas TexTra 10 disponen de un borde sellado térmicamente para evitar la liberación de partículas y fibras.
  • Toallitas estériles sometidas a radiación gamma a un nivel garantizado de esterilización de 10-6 y con doble embolsado en bolsas a prueba de disolventes
Información de órdenes
Apiladas en paquetes.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas TexTra™
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 233
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Tela 1 capas
Esterilidad Estéril