Learn More
Texwipe™ Toallitas presaturadas no tejidas TechniCloth™
Código de producto. 11525405 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,32 x 15,24 cm (8 x 6 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
100/paq.
50/paq.
70/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 70
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
11525405 20,32 x 15,24 cm (8 x 6 in) 100/paq. paquete de 100
11565405 28 x 23 cm (11 x 9 in) 50/paq. paquete de 50
15792386 28 x 23 cm (11 x 9 in) 70/paq. paquete de 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11525405 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1045
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
  • Presaturadas
  • Toallitas no tejidas multiuso y económicas fabricadas con una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster: combinan la absorbencia de la fibra natural con la limpieza y resistencia de la fibra sintética
  • El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
  • Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
  • Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
  • No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas pre-humedecidas TechniSat™
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,32 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 15,24 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 69
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 20,32 x 15,24 cm (8 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para limpiar el exterior de los equipos de producción y laboratorio, ideal para limpiar superficies de salas blancas ambientales durante y siguiendo el flujo de producción
Cantidad de embalaje 100/paq.
Solución de saturación Alcohol isopropílico al 70%