Learn More
Texwipe™ Toallitas secas no tejidas TechniCloth™, clase ISO 6/7
Código de producto. 11515345 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12000
paquete de 1500
paquete de 300
paquete de 3000
paquete de 6000
Código de producto. 11515345
Marca: Texwipe™ TX609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
Para aplicaciones ISO clase 6 y 7
Toallitas no tejidas multiuso y económicas fabricadas con una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster: combinan la absorbencia de la fibra natural con la limpieza y resistencia de la fibra sintética.
  • El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
  • Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
  • Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
  • No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas secas TechniCloth™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 69
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para limpieza de uso general donde la economía y la limpieza son de máxima importancia, ideal para aplicaciones en las que la alta absorbencia y el bajo nivel de sustancias extraíbles son consideraciones primordiales