Descripción
- Hecho de una mezcla hidroentangulada de 55 % celulosa y 45 % poliéster y tratado con un acabado de partículas ultrabajas (ULP) propiedad de ITW Texwipe
- Reduce significativamente la generación de partículas
- Acabado ULP formulado para resistir la extracción en disolventes de uso común
Información de órdenes
Peso base: 68g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas secas TechniCloth™ II |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 46 cm |
| Anchura (imperial) | 18 in |
| Anchura (métrico) | 46 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Peso base | 67 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Dimensiones (L x An) | 46 x 46 cm (18 x 18 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para entornos críticos donde la baja generación de partículas y la alta absorbencia son consideraciones primordiales, excelente para su uso en instalaciones para circuitos integrados, placas de circuitos impresos y fabricación de componentes electrónicos |