Learn More
Texwipe™ Toallitas estériles para salas limpias Vertex™
Código de producto. 16854581 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16854581 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 125
1 options
Código de producto. 16854581
Marca: Texwipe™ TX3044P
Ideal para superficies o aplicaciones delicadas
Las toallitas de alcohol etílico al 70 % son menos tóxicos e irritantes para los ojos que el alcohol isopropílico.
  • Confirme que la dosis de radiación cumple con la dosis especificada en el momento de la recepción.
  • Cumple con el nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • 100 % poliéster con un tacto suave
  • Procesado en el sistema de fabricación Vertex de Texwipe
  • Pruebas microbianas trimestrales por superposición de agarosa y pruebas de endotoxinas con lisado de amebocitos del Limulus (LAL)
  • Fabricados en un entorno ISO Clase 3 con una pequeña huella física en un proceso más sostenible
Limpieza de equipos y superficies ambientales; eliminación de residuos de cultivos de las placas de contacto; limpieza de manos con guantes; limpieza final después de la desinfección
Información de órdenes
Triple bolsa
Compliance
Irradiado con rayos gamma de acuerdo con la norma ANSI/AAM/ISO 11137; cumple con la directriz de la FDA sobre el límite de endotoxinas bacterianas de los productos sanitarios de no más de 20EU/dispositivo
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas Vertex™
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Tejido de poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de equipos y superficies ambientales
Solución de saturación 70% de etanol desnaturalizado y 30% de agua purificada
Esterilidad Estéril