Includes
Certificados de radiación, cumplimiento y análisis.
Para aplicaciones de ISO Clase 6
- Limpiador de poliéster/celulosa hidroentrelazado sin aglutinante presaturado con 70 % de alcohol isopropílico de grado USP, 30 % de agua desionizada, filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
- Sometido a radiación gamma hasta nivel de garantía de esterilidad 10-6 de acuerdo con la Association for Advancement of Medical Instrumentation
- Niveles bajos de extraíbles de disolventes y de generación de partículas
Información de órdenes
Lote y fecha de caducidad claramente marcados en cada paquete. Opciones de envasado: Caja de 24 Flexpacks (50 toallitas por Flexpack) o Flexpack de 20 toallitas.
Compliance
Sometido a radiación gamma a SAL 10-6 de acuerdo con las directrices de la Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños presaturadas |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Longitud (métrico) | 28 cm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 28 x 23 cm (11 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para la limpieza y el pulido de equipos y superficies ambientales durante y después del flujo de producción |
| Cantidad de embalaje | 50 toallitas/paq., 20 paq./caja, 1000 paños en total/caja |
| Solución de saturación | 70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol