Learn More
Texwipe™ Toallitas de nailon MiracleWipe™
Código de producto. 15782406 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 600
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15782406 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 600
15792406 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 150
2 options
Código de producto. 15782406
Marca: Texwipe™ TX4004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 5 a 6
  • La construcción de nailon doble tejido crea una gran superficie que sujeta y evita la contaminación, evitando su transferencia
  • El limpiador Ultrapan, altamente adsorbente, es seguro contra la electricidad estática, resistente a la abrasión y al funcionamiento
  • No deja pelusa: tiene niveles de partículas extremadamente bajos
  • Limpieza y procesamiento en un entorno de sala limpia ISO Clase 3 de acuerdo con Fed. Fed. 209E
Información de órdenes
Peso base: 170g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas Vectra™ QuanSat™
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,16 cm
Material Nailon
Peso base 170
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Tejido doble
Dimensiones (L x An) 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para la limpieza de superficies ópticas y de fotomáscaras sensibles