Learn More
Texwipe™ Microdenier Swabs
Made of microdenier material with complete thermal bond construction that eliminates adhesive contamination
Marca: Texwipe™ TX714MD
60.47 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16740kg
Descripción
Fabricado con material microdenier con una construcción completa de unión térmica que elimina la contaminación de adhesivos
El hisopo sin nailon es compatible con limpiadores y desinfectantes QAC (cloruro de amonio cuaternario)
Material 100 % tejido de poliéster
Mayor absorción y rápido rendimiento de absorción de líquidos
Ofrece un aumento de la elevación y captura de partículas tan pequeñas como los microbios
Resistente a los productos químicos, proporciona una limpieza sin estrías
Lavado en sala limpia, ofrece unos niveles ultrabajos de partículas, NVR (residuos no volátiles) e iones
Mango de polipropileno 100 % virgen
Esterilizable en autoclave para su uso en entornos y procesos estériles
Envasado en una bolsa resellable sin silicona
Aplicaciones:
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos
Limpieza de áreas rebajadas
Extracción de excesos, residuos de material
Limpieza de intersecciones entre superficies y juntas
Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
Recogida de polvo fino
Especificaciones
0,205 in | |
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos, eliminación de exceso, residuos de material, limpieza de intersecciones entre superficies y juntas | |
Hisopo | |
12,7 cm | |
10,1cm | |
1 in | |
2,57cm | |
0,1 in | |
Polipropileno | |
Poliéster microdenier |
5 in | |
Verde claro | |
0,52cm | |
4 in | |
Poliéster (100 %) | |
Polipropileno, verde claro y mango de fácil agarre | |
12,7mm | |
Sí | |
Plano |