Descripción
Fabricado con material microdenier con una construcción completa de unión térmica que elimina la contaminación de adhesivos
El hisopo sin nailon es compatible con limpiadores y desinfectantes QAC (cloruro de amonio cuaternario)
Material 100 % tejido de poliéster
Mayor absorción y rápido rendimiento de absorción de líquidos
Ofrece un aumento de la elevación y captura de partículas tan pequeñas como los microbios
Resistente a los productos químicos, proporciona una limpieza sin estrías
Lavado en sala limpia, ofrece unos niveles ultrabajos de partículas, NVR (residuos no volátiles) e iones
Mango de polipropileno 100 % virgen
Esterilizable en autoclave para su uso en entornos y procesos estériles
Envasado en una bolsa resellable sin silicona
Aplicaciones:
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos
Limpieza de áreas rebajadas
Extracción de excesos, residuos de material
Limpieza de intersecciones entre superficies y juntas
Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
Recogida de polvo fino
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del mango (imperial) | 0,205 in |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos, eliminación de exceso, residuos de material, limpieza de intersecciones entre superficies y juntas |
| Color del asa | Verde claro |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 0,52cm |
| Longitud (métrico) | 12,7 cm |
| Longitud del mango (imperial) | 4 in |
| Longitud del mango (métrico) | 10,1cm |
| Material | Poliéster (100 %) |
| Mostrar más |