Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 30 capas
Colocación directa sobre el suelo
Marca: Texwipe™ AMA254581B
288.56 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Colocación directa sobre el suelo
- El revestimiento adhesivo homogéneo de cada capa captura las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
- El agente antimicrobiano del recubrimiento reduce la posibilidad de propagación de gérmenes y bacterias en el área controlada.
Especificaciones
45 x 25 pulg. | |
Azul | |
30 capas |