Descripción
- Fabricadas con un 45 % de poliéster/55 % de celulosa no tejida, lo que crea una toallita duradera ideal para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de soluciones.
- Excelente resistencia química para la compatibilidad con una variedad de soluciones.
- Envasados en un diseño de plegado en C para facilitar el acceso y la extracción del centro de la bolsa.
- Cumple con los requisitos de USP y de toallitas USP
- Uso seguro en autoclave.
- Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas BlueWipe™ |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Peso base | 70 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpieza general y control de derrames |
| Mostrar más |