Learn More
Texwipe™ Toallas AlphaSorb™ 10
Código de producto. 11555405 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. 11555405
Marca: Texwipe™ TX1057
Alta sorbencia con partículas ultrabajas en un paño de bordes sellados
Presaturadas
  • Resistencia superior
  • Superficie blanda no abrasiva
  • Presaturado con alcohol isopropílico al 10 %/90 % de agua desionizada
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Para salas blancas asépticas
Solución de saturación 10% alcohol isopropílico, 90% agua desionizada
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X40 AlphaSat with AlphaSorb 10 9'' x 9'' Polyester , Sealed-Border Wipers Pre-Wetted With 10% IPA 23
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol