Learn More
Texwipe™ Toallitas de borde sellado Alpha™ 10
Código de producto. 11585355 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tipo de producto:
Toallitas prehumedecidas AlphaSat™ 10
Toallitas secas Alpha™ 10
Solución de saturación:
70% de alcohol isopropílico, WFI al 30%
Alcohol isopropílico al 70%
Toallita seca
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Solución de saturación unitSize
11585355 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Toallitas secas Alpha™ 10 Toallita seca paquete de 100
15604987 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Toallitas prehumedecidas AlphaSat™ 10 70% de alcohol isopropílico, WFI al 30% paquete de 250
15614987 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Toallitas prehumedecidas AlphaSat™ 10 Alcohol isopropílico al 70% paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11585355 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de ISO Clase 3 a 4
  • Procesadas Vectra™ purificación e inspección de fabricación continua y manos libres
  • Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Limpiador de borde sellado patentado para fibras y partículas liberables más bajas
  • Equilibrio óptimo de eficacia de barrido, resistencia a la abrasión y sorbencia
  • Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
  • Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles y presaturadas con isopropanol. Peso base: 130g/m2. Toallitas estériles 19-130-2061; 50 toallitas/envase plano, 5 envases planos/caja; 19-165-653; 20 toallidas por flexpack, 20 flexpacks/caja.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas secas Alpha™ 10
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster
Peso base 135
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Tejido doble
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos
Solución de saturación Toallita seca