Learn More
Texwipe™ Toallitas con mezcla de poliéster Absorbond™
Código de producto. p-210353 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 3000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
13103743 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 1200
13191454 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 3000
2 options
Código de producto. 13103743
Marca: Texwipe™ TX404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 7 (Clase 1000 a 10 000)
  • Las toallitas de 100 % poliéster hidroentrelazado absorben cinco veces su peso
  • Superficie suave y duradera que evita la abrasión
  • Toallitas ideales para limpiar aceite o grasa; tienen muchas aplicaciones ópticas
  • No contienen tensioactivos y tienen niveles ultrabajos de partículas y extraíbles
Información de órdenes
Peso base: 42g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas Absorbond™
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,16 cm
Material Poliéster hidroentrelazado
Peso base 42
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, absorción de aceite y grasa