Learn More
Bromuro de tetrapropilamonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.60€ - 419.00€
CAS | 1941-30-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H28BrN |
Peso molecular (g/mol) | 266.26 |
Número MDL | MFCD00011840 |
Clave InChI | BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide |
PubChem CID | 74745 |
ChEBI | CHEBI:55318 |
Nombre IUPAC | tetrapropilazanio; bromuro |
SMILES | CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10266790
|
Thermo Scientific Acros
209370250 |
25 g | Frasco de plástico |
18.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10531271
|
Thermo Scientific Acros
209371000 |
100 g | Frasco de plástico |
42.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10032630
|
Thermo Scientific Acros
209375000 |
500 g | Frasco de plástico |
133.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13428468
|
Thermo Scientific Acros
209370025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
419.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de faseIdentificadores de productos químicos
1941-30-6 | |
266.26 | |
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M | |
74745 | |
tetrapropilazanio; bromuro |
C12H28BrN | |
MFCD00011840 | |
tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide | |
CHEBI:55318 | |
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-] |
Especificaciones
Tetrapropylammonium bromide | |
1941-30-6 | |
Blanco | |
97.5 to 102.5% (Argentometry) | |
(CH3CH2CH2)4NBr | |
04,I,364 | |
Solubility in water: 100g/L water | |
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-] | |
266.26 | |
CHEBI:55318 | |
98% |
98% | |
266°C to 272°C | |
Auténtico | |
C12H28BrN | |
MFCD00011840 | |
tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide | |
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M | |
tetrapropilazanio; bromuro | |
74745 | |
266.26 | |
Cristales o polvo de cristalina |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 217-727-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrapropylammonium bromide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.