Learn More
Bromuro de tetrapropilamonio, 98%
Código de producto. 13428468 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13428468 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10266790 25 g Frasco de plástico 25 GR
10531271 100 g Frasco de plástico 100 GR
10032630 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13428468 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209370025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00€
    454.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 31.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Añadir a la cesta
CAS : 1941-30-6 | C12H28BrN | 266,26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941-30-6
Fórmula molecular C12H28BrN
Peso molecular (g/mol) 266.26
Número MDL MFCD00011840
Clave InChI BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; bromuro
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium bromide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 266°C to 272°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NBr
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,I,364
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L water
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrapropylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación