Learn More
Tetraquisepoxi cicloloxano, Thermo Scientific Chemicals
150.00€ - 474.00€
CAS | 257284-60-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C28H56O12Si4 |
Peso molecular (g/mol) | 697.084 |
Número MDL | MFCD22380706 |
Clave InChI | BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiranylmethoxy propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, tetrakisepoxy cyclosiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetrakis 6,7-epoxy-4-oxaheptyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis propyl glycidyl ether cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-glycidyloxy propyl cyclooctanetetrasiloxane, cyclotetrasiloxane,2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-2-oxiranylmethoxy propyl |
PubChem CID | 108490 |
Nombre IUPAC | 2,4,6,8-tetrametilo-2,4,6,8-tetraquis[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propilo]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano |
SMILES | C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)CCCOCC5CO5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15492807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046960.14 |
25 g |
150.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15402817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046960.22 |
100 g |
474.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
257284-60-9 | |
697.084 | |
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N | |
108490 | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)CCCOCC5CO5 |
C28H56O12Si4 | |
MFCD22380706 | |
2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiranylmethoxy propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, tetrakisepoxy cyclosiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetrakis 6,7-epoxy-4-oxaheptyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis propyl glycidyl ether cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-glycidyloxy propyl cyclooctanetetrasiloxane, cyclotetrasiloxane,2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-2-oxiranylmethoxy propyl | |
2,4,6,8-tetrametilo-2,4,6,8-tetraquis[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propilo]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano |
Especificaciones
Tetrakisepoxy cyclosiloxane | |
257284-60-9 | |
C28H56O12Si4 | |
2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiranylmethoxy propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, tetrakisepoxy cyclosiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetrakis 6,7-epoxy-4-oxaheptyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis propyl glycidyl ether cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-glycidyloxy propyl cyclooctanetetrasiloxane, cyclotetrasiloxane,2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-2-oxiranylmethoxy propyl | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)CCCOCC5CO5 | |
697.084 | |
697.09 |
Incolora | |
Líquido incoloro | |
MFCD22380706 | |
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6,8-tetrametilo-2,4,6,8-tetraquis[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propilo]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano | |
108490 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener en frío
RUO – Research Use Only