Learn More
Tetraquisepoxi cicloloxano, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrakisepoxy cyclosiloxane |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido incoloro |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 697.09 |