Learn More
Tetrahidropirano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830463
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
142-68-7
MFCD00006585
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
8894
CHEBI:46941
oxano
C1CCOCC1
142-68-7
MFCD00006585
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
8894
CHEBI:46941
oxano
C1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 88.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O
Índice de refracción 1.42
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 12
Índice Merck 15, 9362
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and many other, organic solvents
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydropyran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.