Learn More
Tetrahidrofurano, espectrofotometría, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
37.40€ - 315.00€
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O |
Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
Número MDL | MFCD00005356 |
Clave InChI | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
PubChem CID | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
Nombre IUPAC | oxolano |
SMILES | C1CCOC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032468.AE |
100 mL |
37.40€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11308407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032468.K2 |
1 L | |||||||
11388397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032468.K2 |
1 L |
123.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15486065
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032468.M1 |
4 x 1 L |
315.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolano |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Especificaciones
Tetrahydrofuran | |
Unstable | |
Incolora | |
0.889 g/cm3 at 20°C | |
-17°C (1°F) | |
Líquido, destilado en vidrio | |
>99.7% | |
MFCD00005356 | |
102391 | |
Miscible with water. | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
Espectrofotometría |
°C to 108°C | |
109-99-9 | |
Colorless liquid | |
66°C | |
Ether-like | |
1.407 | |
C4H8O | |
200 hPa (150mm Hg) at 20°C | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolano | |
8028 | |
72.11 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H335-H336-H351.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LU5950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Tetrahydrofuran, Spectrophotometric Grade
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tetrahydrofuran
RUO – Research Use Only