Learn More
Tetrahidrofurano, espectrofotometría, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388397 1 L 1 litro
11318407 100 mL 100 ml
11308407 1 L 1 litro
15486065 4 x 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11388397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032468.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión °C to 108°C
Nombre de nota Filtered through 0.2 micron filters. Suitable for spectophotometry
Color Incolora
Densidad 0.889
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Forma física Líquido, destilado en vidrio
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.7%
Beilstein 102391
Punto de ebullición 66°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Grado Espectrofotometría