Learn More
Tetracloroetileno, técnico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
Punto de fusión | -22°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 120°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.83g/mol |
Presión de vapor | 18mbar at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrachloroethylene
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.