Learn More
Tetraclorociclopropeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-196417
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
6262-42-6
C3Cl4
177.84
MFCD00001267
BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
tetrachlorocyclopropene, cyclopropene, tetrachloro, 1,2,3,3-tetrachloro-cyclopropene, tetrachlorocycloprop-1-ene, acmc-20ajjz, dsstox_cid_1660, dsstox_rid_76272, dsstox_gsid_21660, cyclopropene,1,2,3,3-tetrachloro
80428
1,2,3,3-tetraclorociclopropeno
C1(=C(C1(Cl)Cl)Cl)Cl
6262-42-6
C3Cl4
177.84
MFCD00001267
BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
tetrachlorocyclopropene, cyclopropene, tetrachloro, 1,2,3,3-tetrachloro-cyclopropene, tetrachlorocycloprop-1-ene, acmc-20ajjz, dsstox_cid_1660, dsstox_rid_76272, dsstox_gsid_21660, cyclopropene,1,2,3,3-tetrachloro
80428
1,2,3,3-tetraclorociclopropeno
C1(=C(C1(Cl)Cl)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrachlorocyclopropene
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Punto de ebullición 125°C to 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5063 to 1.5083
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachlorocyclopropene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.