Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución de 1 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 428958000
Detalles adicionales : CAS : 2052-49-5 Peso : 0.66400kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
65.0°C | |
-98.0°C | |
De incoloro a amarillo | |
800 mL | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
12°C | |
Solubility in water: soluble | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.46 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.91 |
Tetrabutylammonium Hydroxide | |
2052-49-5,67-56-1 | |
Solución | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutilazanio;hidróxido | |
2723671 | |
0.95 to 1.1M | |
1.3775 | |
0.9100g/mL |
Seguridad y manipulación
- Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.