Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate |
Nombre de nota | Extra Pure |
Punto de fusión | 168.0°C to 172.0°C |
Color | Marrón amarillento a incoloro |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NHSO4 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | (10% in water) Almost clear colorless |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.