Learn More
Fluoruro de tetrabutilamonio, 75 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15244904
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
429-41-4
C16H36FN
261.47
MFCD00011747
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
2724141
CHEBI:51990
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
429-41-4
C16H36FN
261.47
MFCD00011747
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
2724141
CHEBI:51990
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Fluoride
Densidad 0.9530g/mL
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,9332
Gravedad específica 0.953
Nombre IUPAC fluoruro de tetrabutilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.46
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.