Learn More
Fluoruro de tetra-n-butilamonio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443254
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
429-41-4
C16H36FN
261.47
MFCD00011747
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
2724141
CHEBI:51990
tetrabutilazanium; fluoruro
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
429-41-4
C16H36FN
261.47
MFCD00011747
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
2724141
CHEBI:51990
tetrabutilazanium; fluoruro
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de Tetra-n-butilamonio, solución de 1 M. En THF se utiliza como reactivo para la preparación de inhibidores triples de la recaptación de monoaminas como una nueva generación de antidepresivos, oligoribonucleótidos con enlaces modificados con fosfonato, ésteres de ácido dienoico conjugado utilizando reacciones de acoplamiento de Suzuki y glucósidos poliacetileno. Desempeña un importante papel en los alcoholes alquilos de arilo mediante la alilación de Nozaki-Hiyama catalizada por los ligandos bipiridildiol quirales y el tricloruro de cromo. También se emplea como catalizador en las reacciones de sililación. Además, se usa como fuente de iones fluorados en disolventes orgánicos, así como para la desprotección de grupos de éter sililo.
Solubilidad
Miscible con terahidrofurano, acetonitrilo, dimetilsulfóxido y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium fluoride
Densidad 0.903
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF
Cantidad 500 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3570522
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF
Afficher plus Afficher moins