Learn More
IKA™ Test Tube Attachment for IKA Vortex Shaker
Attachment with customized array for holding reagent glasses on a vortexed.
Marca: IKA™ 0003344200
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Requiere accesorio universal VG 3,3
- Facilita el Vortexing multitubo
Especificaciones
8 frascos de reactivos de vidrio de 20 mm | |
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
Modelo VG 3.35 | |
8 |
20 mm | |
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
VG 3.3 Universal Attachment, Vortexer | |
Accesorio universal VG 3.3 |