Learn More
terc-Nitrobutano 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.00€ - 264.00€
CAS | 594-70-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 103.121 |
Número MDL | MFCD00007393 |
Clave InChI | AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044 |
PubChem CID | 11672 |
Nombre IUPAC | 2-Metil-2-nitropropano |
SMILES | CC(C)(C)[N+](=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11444157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19608.06 |
5 g |
27.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11454157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19608.14 |
25 g |
82.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11464157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19608.22 |
100 g |
264.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza en el estudio voltamétrico cíclico de reducción del tercnitrobutano en acetonitrilo en electrodos de mercurio y platino.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
594-70-7 | |
103.121 | |
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N | |
11672 | |
CC(C)(C)[N+](=O)[O-] |
C4H9NO2 | |
MFCD00007393 | |
propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044 | |
2-Metil-2-nitropropano |
Especificaciones
tert-Nitrobutane | |
27°C to 31°C | |
126°C to 127°C | |
C4H9NO2 | |
MFCD00007393 | |
1744184 | |
Insoluble in water. | |
CC(C)(C)[N+](=O)[O-] | |
103.121 | |
103.12 |
594-70-7 | |
0.95 | |
19°C (66°F) | |
1.4 | |
UN1325 | |
propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044 | |
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-Metil-2-nitropropano | |
11672 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228-H315-H319-H335
Sólido inflamable.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS INFLAMABLES, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-851-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only