Learn More
terc-Nitrobutano 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464157 100 g 100 g
11444157 5 g 5 g
11454157 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19608.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el estudio voltamétrico cíclico de reducción del tercnitrobutano en acetonitrilo en electrodos de mercurio y platino.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-70-7
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00007393
Clave InChI AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
PubChem CID 11672
Nombre IUPAC 2-metil-2-nitropropano
SMILES CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Nitrobutane
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.4
Cantidad 100 g
Número UN UN1325
Beilstein 1744184
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza ≥98%