Learn More
Terc-Butilclorodifenilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10467560
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
58479-61-1
C16H19ClSi
274.86
MFCD00000497
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
94078
terc-butilo-cloro-difenilsilano
CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
58479-61-1
C16H19ClSi
274.86
MFCD00000497
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
94078
terc-butilo-cloro-difenilsilano
CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butylchlorodiphenylsilane
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 135°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSi(C6H5)2Cl
Índice de refracción 1.5665 to 1.5685
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 1568
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons
Viscosidad 16 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.86
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylchlorodiphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.