Learn More
Cloroacetato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022871
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
107-59-5
C6H11ClO2
150.602
MFCD00000930
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
66052
2-cloroacetato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)CCl
107-59-5
C6H11ClO2
150.602
MFCD00000930
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
66052
2-cloroacetato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)CCl
tert-Butyl chloroacetate is used in the synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride, cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction and 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de terc-butilo se utiliza en la síntesis de clorhidrato de ácido imidazol-1-il-acético, éster de aciridina cis-disustituído a través de la reacción de aza-Darzens y sensores basados en 1,10-diaza-18-corona-6 con un fluoróforo de cumarina.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl chloroacetate
Densidad 1.053
Punto de ebullición 155°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal ClCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.423
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 1753006
Índice Merck 14,1563
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.61
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.