Learn More
tert-Butyl acrylate, 99%, stabilized, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 371131000
Detalles adicionales : CAS : 1663-39-4 Peso : 0.13830kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 100mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10631663
  • 68.00€ / 100 ml
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
1663-39-4
128.17
ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
15458
CC(C)(C)OC(=O)C=C
C7H12O2
MFCD00008809
tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
tert-butyl prop-2-enoate
Especificaciones
tert-Butyl acrylate
11°C
Glass bottle
0.883
0.9 mPa.s (20°C)
Undesignated
100mL
150-76-5
C7H12O2
MFCD00008809
tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl prop-2-enoate
15458
Liquid
0.8830g/mL
Authentic
1.4100 to 1.4120
10 to 20ppm MEHQ
121.0°C
-69.0°C
99%
98.5% min. (GC)
H2C=CHCO2C(CH3)3
02, IV, 1465
Solubility in water: 2g/L
CC(C)(C)OC(=O)C=C
128.17
128.17
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos