Learn More
2-Bromobencilcarbamato de terc-butilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate |
CAS | 162356-90-3 |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C12H16BrNO2 |
Número MDL | MFCD05664385 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804 |
Clave InChI | DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N |