Learn More
TER-119 Rat, Qfluor 710, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB76-QF710-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962448
  • 124.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
Qfluor 710
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ