Learn More
TentaGel™ MB-S-trityl, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 354550010
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Para la síntesis de apoyo sólidoEspecificaciones
Blanco a amarillo | |
Polvo | |
Frasco de vidrio | |
1 g | |
O-[2-(3-Tritylthiopropionamido)ethyl]polyethylene glycol polymer bound |
TentaGel™ MB-S-Trityl | |
0.4 to 0.6mmol/g | |
140 to 170 Micron | |
MFCD01868636 |
RUO – Research Use Only