Learn More
Corning™ Telescopic Suction Tubes
Corning™ Telescopic Suction Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Marca: Corning™ 6867
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
- Tubo de succión
- Para usar con dispensador de parte superior de frasco
Especificaciones
Tubo de succión telescópico | |
ISO 8655 | |
Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes |
Esterilizable en autoclave | |
De 2,5 a 10 ml | |
Dispensador de parte superior de frasco de 2,5-10 ml |