Learn More
Texwipe™ Funda de fregona TechniCloth™
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Descripción
- La mezcla de tejidos combina las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la fuerza de una toallita sintética
- Gracias a los bajos recuentos de partículas, bajos niveles de extracción y compatibilidad con disolventes, TechniCloth™ es ideal para la limpieza general y el control de derrames en entornos controlados
- Ideales para aplicaciones en la que son fundamentales factores como la alta absorbencia y un bajo nivel de extraíbles
- Excelentes para la limpieza de derrames acuosos
- Excelente resistencia a la humedad y a la sequedad gracias al poliéster
- Alta absorbencia debido a la celulosa
- Compatibilidad con la mayor parte de los disolventes
- No contiene aglutinantes químicos
- Bajos niveles de extraíbles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 37,5 x 67,5 cm |
| Cantidad de embalaje | 150 fundas de mopa/bolsa |