Learn More
Solución estándar de TDS, 1382 ppm, Reagecon™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Descripción
Fisher Scientific ofrece una gama completa de estándares de conductividad, trazables a los materiales de referencia del NIST. La gama incluye una gama estándar, así como una gama más amplia de valores muy bajos y altos, ofreciendo una mayor flexibilidad.
- Precisión del ± 1%
- Trazables a NIST
- Conformidad con GLP
- Certificado de análisis suministrado con cada frasco (incluido el método de análisis y el detalle del material de referencia estándar).
- Amplio abanico: 20 valores de 1,3 μS/cm a 500 000 μS/cm incluidos
- Se garantiza una mayor vida útil mediante el uso de tecnología patentadaLa medición precisa de la conductividad requiere una calibración periódica del sensor de conductividad para determinar su constante celular (el multiplicador utilizado para convertir la salida del sensor a la conductividad mostrada).' Nuestros estándares de conductividad de valor estándar se corresponden con los valores preprogramados utilizados por todas las marcas principales de medidores de conductividad para calibración automática, mientras que los estándares de gama amplia permiten flexibilidad.
Especificaciones
Concentración | 1382ppm |
Cantidad | 500 mL |
Certificado de análisis | Yes |
Métodos | Standard solution verified by Reference Materials Laboratory |
Disolvente o matriz | Aqueous |
Forma física | Líquido |