missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TCN1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815564
|
Proteintech
16078-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805564
|
Proteintech
16078-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Transcobalamin I (TCI) and Transcobalamin II (TCII) are secreted proteins belonging to the eukaryotic cobalamin transport proteins family and also to the vitamin B12-binding protein family. The genes encoding these proteins map to chromosome 11q11-q12 and 22q12.2, respectively. Transcobalamin I is a constituent of secondary granules in neutrophils, while Transcobalamin II binds cobalamin and mediates its transport into cells. These plasma proteins are expressed in various tissues and secretions.Especificaciones
TCN1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P20061 | |
6947 | |
TCN1 Fusion Protein Ag9072 | |
Primary | |
-20°C | |
TCN1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TC 1, TC I, TC1, TCI, TCN1, Transcobalamin 1, Transcobalamin I | |
TCN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |